3-Methyl-3-oxetanmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
277681-10G
277681-50G
SIAL277681-10GEA
49.2
EUR
SIAL277681-10G
SIAL277681-50G
3-Methyl-3-oxetanmethanol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-3-oxetanmethanol
Formel:
C₅H₁₀O₂ |
MDL:
MFCD00010273 CAS-Nummer: 3143-02-0 |