Methyl-(R)-(+)-lactat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (R)-(+)-2-Hydroxypropansäuremethylester, Methyl-(R)-(+)-2-hydroxypropionat, D(+)-Milchsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

277762-5G
SIAL277762-5GEA 114 EUR
SIAL277762-5G
Methyl-(R)-(+)-lactat, Sigma-Aldrich®
Methyl-(R)-(+)-lactat
Formel: C₄H₈O₃
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1037 g/cm³ (11 °C)
MDL: MFCD00004517
CAS-Nummer: 17392-83-5
EINECS: 241-420-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR