Diethyl-tert-butylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
278041-5G
SIAL278041-5GEA 137 EUR
SIAL278041-5G
Diethyl-tert-butylmalonat, Sigma-Aldrich®
Diethyl-tert-butylmalonat
Formel: C₁₁H₂₀O₄
MDL: MFCD00009152
CAS-Nummer: 759-24-0
EINECS: 212-067-5