1-Phenyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Phenyl-1H-pyrazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

278289-5G
SIAL278289-5GEA 48.2 EUR
SIAL278289-5G
1-Phenyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1H-pyrazol
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 1,091 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003112
CAS-Nummer: 1126-00-7
EINECS: 214-415-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR