Lithium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

278327-25G
SIAL278327-25GEA 173 EUR
SIAL278327-25G
Lithium, Sigma-Aldrich®
Lithium
Formel: Li
Molecular Weight: 6.94 g/mol
Siedepunkt: 1317
Schmelzpunkt: 179
Dichte: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134051
CAS-Nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR