(R)-(+)-Menthyltoluol-4-sulfinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-Toluenesulphinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
278742-10G
SIAL278742-10GEA
301
EUR
SIAL278742-10G
(R)-(+)-Menthyltoluol-4-sulfinat, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Menthyltoluol-4-sulfinat
Formel:
C₁₇H₂₆O₂S |
MDL:
MFCD00064472 CAS-Nummer: 91796-57-5 |