(S)-(-)-Menthyltoluol-4-sulfinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulphinate, (S)-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl) 4-methylbenzenesulphinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
278750-10G
SIAL278750-10GEA
156
EUR
SIAL278750-10G
(S)-(-)-Menthyltoluol-4-sulfinat, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Menthyltoluol-4-sulfinat
Formel:
C₁₇H₂₆O₂S Molecular Weight: 294,4521 g/mol |
MDL:
MFCD00010192 CAS-Nummer: 1517-82-4 |