Iod(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
278890-100G 278890-25G
SIAL278890-100GEA 283 EUR
SIAL278890-100G SIAL278890-25G
Iod(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Iod(V)oxid
Formel: I₂O₅
Dichte: 4,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011356
CAS-Nummer: 12029-98-0
EINECS: 234-740-2
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,05040