5-Hydroxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5-Hydroxyanthranilic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

278998-5G
SIAL278998-5GEA 29.4 EUR
SIAL278998-5G
5-Hydroxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxyanthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 255…265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007870
CAS-Nummer: 394-31-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR