1-(4-Nitrophenyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
279773-5G
SIAL279773-5GEA
52.8
EUR
SIAL279773-5G
1-(4-Nitrophenyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 136,85 °C |
MDL:
MFCD00005961 CAS-Nummer: 6269-89-2 EINECS: 228-443-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |