Crotonaldehyd stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Crotonaldehyd (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
27980-250ML
SIAL27980-250MLEA 143 EUR
SIAL27980-250ML
Crotonaldehyd stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Crotonaldehyd
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
MDL: MFCD00007003
CAS-Nummer: 4170-30-3
EINECS: 224-030-0
UN: 1143
ADR: 6.1,I