(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-2-Phenylbutanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
279870-1G
SIAL279870-1GEA 108 EUR
SIAL279870-1G
(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Phenylbuttersäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
MDL: MFCD00063165
CAS-Nummer: 938-79-4