(R)-(-)-Hydratropasäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (R)-(-)-2-Phenylpropionsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

279897-1G
SIAL279897-1GEA 86.4 EUR
SIAL279897-1G
(R)-(-)-Hydratropasäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063140
CAS-Nummer: 7782-26-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR