5-Methyl-1,3-cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylcyclohexane-1,3-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
279951-5G
SIAL279951-5GEA
178
EUR
SIAL279951-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-1,3-cyclohexandion
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molecular Weight: 126,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010379 CAS-Nummer: 4341-24-6 |