2-Ethoxyethylmethacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methacrylic acid 2-Ethoxyethyl ester, Ethylene glycol monoethyl ether Methacrylate

Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

280666-250ML
SIAL280666-250MLEA 55.1 EUR
SIAL280666-250ML
2-Ethoxyethylmethacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyethylmethacrylat
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158,1950 g/mol
MDL: MFCD00009249
CAS-Nummer: 2370-63-0
EINECS: 219-135-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR