Tantalcarbid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tantalum(IV) carbide
280801-10G
SIAL280801-10GEA
41.8
EUR
SIAL280801-10G
Tantalcarbid, Sigma-Aldrich®
Tantalum carbide
Formel:
CTa Molecular Weight: 192.96 g/mol Siedepunkt: 5500 Schmelzpunkt: 3880 |
MDL:
MFCD00011255 CAS-Nummer: 12070-06-3 EINECS: 235-118-3 UN: 3178 ADR: 4.1 III |