Tetrabutylammoniumtetraphenylborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrabutylammonium Tetraphenylborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281034-5G
SIAL281034-5GEA
160
EUR
SIAL281034-5G
Tetrabutylammoniumtetraphenylborat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
Formel:
C₄₀H₅₆BN Molecular Weight: 561,6904 g/mol |
MDL:
MFCD00011749 CAS-Nummer: 15522-59-5 EINECS: 239-562-9 |