1-Chlor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Crotyl chloride, 1-Chloro-2-butene, 2-Buten-1-yl chloride

28115-100ML
SIAL28115-100MLEA 168 EUR
SIAL28115-100ML
1-Chlor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₄H₇Cl
Siedepunkt: 83…84 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9491 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000987
CAS-Nummer: 591-97-9
EINECS: 209-739-5
Merck Index: 12,02181

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR