Kaliumtetracyanoplatinat(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281557-1G
SIAL281557-1GEA
193
EUR
SIAL281557-1G
Kaliumtetracyanoplatinat(II), Sigma-Aldrich®
Potassium tetracyanoplatinate(II)
Formel:
C₄K₂N₄Pt Molecular Weight: 377,34 g/mol |
MDL:
MFCD00011374 CAS-Nummer: 562-76-5 EINECS: 209-236-0 |