Potassium tetracyanoplatinate(II) hydrate ≥98%, kristallin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium platinum(II) cyanide hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281565-1G
SIAL281565-1GEA
207
EUR
SIAL281565-1G
Potassium tetracyanoplatinate(II) hydrate ≥98%, kristallin, Sigma-Aldrich®
Potassium tetracyanoplatinate(II) hydrate
Formel:
K₂Pt(CN)₄·xH₂O Molecular Weight: 377,34 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00149920 CAS-Nummer: 38245-27-1 EINECS: 209-236-0 UN: 2811 ADR: 6.1,I |