trans-4-Nitrozimtaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Nitrocinnamaldehyde, (E)-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281670-1G
SIAL281670-1GEA
35.2
EUR
SIAL281670-1G
trans-4-Nitrozimtaldehyd, Sigma-Aldrich®
trans-4-Nitrozimtaldehyd
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177.16 g/mol |
MDL:
MFCD00007379 CAS-Nummer: 49678-08-2 |