(3-Aminopropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Trimethoxy(3-aminopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)propylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

281778-100ML 281778-500ML 281778-5ML
SIAL281778-100MLEA 93.2 EUR
SIAL281778-100ML SIAL281778-500ML SIAL281778-5ML
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0265 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008206
CAS-Nummer: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR