Mesityloxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Methyl-3-penten-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281832-100G
SIAL281832-100GEA 57.4 EUR
SIAL281832-100G
Mesityloxid, Sigma-Aldrich®
Mesityloxid
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008900
CAS-Nummer: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3,III