Kaliumtrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluoressigsäure Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
281883-100G 281883-25G
SIAL281883-100GEA 112 EUR
SIAL281883-100G SIAL281883-25G
Kaliumtrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Kaliumtrifluoracetat
Formel: C₂F₃KO₂
Molecular Weight: 152.11 g/mol
MDL: MFCD00013215
CAS-Nummer: 2923-16-2
EINECS: 220-877-5