Natrium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
282065-450G
SIAL282065-450GEA 192 EUR
SIAL282065-450G
Natrium, Sigma-Aldrich®
Sodium
Formel: Na
Siedepunkt: 881 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085307
CAS-Nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641