Isochinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Azanaphthalin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

282162-100ML
SIAL282162-100MLEA 73.7 EUR
SIAL282162-100ML
Isochinolin, Sigma-Aldrich®
Isochinolin
Formel: C₉H₇N
Molecular Weight: 129,16 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21…26 °C
Dichte: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006898
CAS-Nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05242

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR