1,4-Diiodtetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
282286-5G
SIAL282286-5GEA
123
EUR
SIAL282286-5G
1,4-Diiodtetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Diiodtetrafluorbenzol
Formel:
C₆F₄I₂ Molecular Weight: 401,87 g/mol |
MDL:
MFCD00001055 CAS-Nummer: 392-57-4 EINECS: 206-877-8 |