Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
282316-50G
SIAL282316-50GEA 151 EUR
SIAL282316-50G
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Formel: C₈F₁₆
MDL: MFCD00001469
CAS-Nummer: 335-27-3
EINECS: 206-386-9