Benzolsulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
282332-5G
SIAL282332-5GEA
112
EUR
SIAL282332-5G
Benzolsulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonylfluorid
Formel:
C₆H₅FO₂S Molecular Weight: 160,17 g/mol |
MDL:
MFCD00007412 CAS-Nummer: 368-43-4 EINECS: 206-707-2 |