Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
282790-5G
SIAL282790-5GEA
126
EUR
SIAL282790-5G
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Formel:
C₁₄H₂₀O₅ |
MDL:
MFCD00005945 CAS-Nummer: 14098-44-3 EINECS: 237-947-6 |