1,3-Dioxan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: m-Dioxan, 1,3-Dioxacyclohexan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

283061-5G
SIAL283061-5GEA 125 EUR
SIAL283061-5G
1,3-Dioxan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74,2 °C
Dichte: 1,0399 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006566
CAS-Nummer: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
UN: 1165
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR