1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Brom-2-fluor-1-iodbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

283304-25G
SIAL283304-25GEA 78.1 EUR
SIAL283304-25G
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300,9 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…49 °C
MDL: MFCD00010608
CAS-Nummer: 105931-73-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR