5-Brom-2-fluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Bromo-1-fluoro-2-methylbenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

283495-5G
SIAL283495-5GEA 79.4 EUR
SIAL283495-5G
5-Brom-2-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (66.7 hPa)
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000343
CAS-Nummer: 51437-00-4
EINECS: 257-202-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR