4-Ethylbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Ethylbenzoesäurechlorid, 4-Ethylbenzol-1-carbonylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

283509-5G
SIAL283509-5GEA 53 EUR
SIAL283509-5G
4-Ethylbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Ethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168.62 g/mol
Siedepunkt: 235…236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…43 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000697
CAS-Nummer: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR