Ethyl-3-fluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Fluorbenzoesäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
283517-10G
SIAL283517-10GEA
85.5
EUR
SIAL283517-10G
Ethyl-3-fluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-fluorbenzoat
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168,17 g/mol |
MDL:
MFCD00000336 CAS-Nummer: 451-02-5 EINECS: 207-191-1 |