1,3-Dichlor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,4-Dichloriodbenzol, 2,4-Dichlor-1-iodbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

283533-25G
SIAL283533-25GEA 59.4 EUR
SIAL283533-25G
1,3-Dichlor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molecular Weight: 272,9 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001035
CAS-Nummer: 29898-32-6
EINECS: 249-938-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR