Kupfer(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

283673-25G 283673-5G
SIAL283673-25GEA 368 EUR
SIAL283673-25G SIAL283673-5G
Kupfer(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)trifluormethansulfonat
Formel: C₂CuF₆O₆S₂
MDL: MFCD00077492
CAS-Nummer: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR