Ethyl-3-phenylpropionat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Phenylpropionsäureethylester, Hydrozimtsäureethylester, Ethyldihydrocinnamat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

284416-25G
SIAL284416-25GEA 34 EUR
SIAL284416-25G
Ethyl-3-phenylpropionat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-phenylpropionat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0343 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00009206
CAS-Nummer: 2021-28-5
EINECS: 217-966-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR