D-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
284491-5G
SIAL284491-5GEA
223
EUR
SIAL284491-5G
D-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
D-Phenylalaninol
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,2 g/mol |
MDL:
MFCD00064298 CAS-Nummer: 5267-64-1 EINECS: 226-086-1 |