3-Indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1H-Indole-3-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
284734-1G
284734-5G
SIAL284734-1GEA
26
EUR
SIAL284734-1G
SIAL284734-5G
3-Indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Indolcarbonsäure
Formel:
C₉H₇NO₂ |
MDL:
MFCD00005624 CAS-Nummer: 771-50-6 EINECS: 212-231-6 |