6-Methylnicotinamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Methylpyridine-3-carboxamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
284769-5G
SIAL284769-5GEA
131
EUR
SIAL284769-5G
6-Methylnicotinamid, Sigma-Aldrich®
6-Methylnicotinamid
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol |
MDL:
MFCD00006342 CAS-Nummer: 6960-22-1 |