2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluortoluol, α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

285056-5G
SIAL285056-5GEA 56.2 EUR
SIAL285056-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179,12 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (26,7 hPa)
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007653
CAS-Nummer: 535-52-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR