EDTA Dinatriumsalz 2% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

2854-15ML
SIAL2854-15MLEA 103 EUR
SIAL2854-15ML
EDTA Dinatriumsalz 2% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR