trans-1,2-Cyclobutandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
28684-1G 28684-5G
SIAL28684-1GEA 196 EUR
SIAL28684-1G SIAL28684-5G
trans-1,2-Cyclobutandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Cyclobutandicarbonsäure
Formel: C₆H₈O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068260
CAS-Nummer: 1124-13-6
EINECS: 214-392-8