1-Nonadecanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Nonadecyl alcohol

MQ100

286842-500MG
SIAL286842-500MGEA 148 EUR
SIAL286842-500MG
1-Nonadecanol, Sigma-Aldrich®
1-Nonadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₇CH₂OH
Molecular Weight: 284.53 g/mol
Siedepunkt: 345
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Dichte: 0.882 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002824
CAS-Nummer: 1454-84-8
EINECS: 215-930-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR