3-Aminophenylboronsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dihydroxy(3-aminophenyl)boran Monohydrat, (3-Aminophenyl)metaborsäure Monohydrat, 3-Aminobenzolboronsäure Monohydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

287512-1G 287512-5G
SIAL287512-1GEA 40 EUR
SIAL287512-1G SIAL287512-5G
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Formel: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Molecular Weight: 154.96 g/mol
MDL: MFCD00149554
CAS-Nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR