Tris(4-methylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

287830-5G
SIAL287830-5GEA 68.2 EUR
SIAL287830-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris(4-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Molecular Weight: 304,37 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008542
CAS-Nummer: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR