Cyclopentadienylmangantricarbonyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cymantrene, Cyclopentadienylmanganese(I) tricarbonyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
288055-1G
SIAL288055-1GEA
87.9
EUR
SIAL288055-1G
Cyclopentadienylmangantricarbonyl, Sigma-Aldrich®
Cyclopentadienylmangantricarbonyl
Formel:
C₈H₅MnO₃ Molecular Weight: 204,06 g/mol |
MDL:
MFCD00001440 CAS-Nummer: 12079-65-1 EINECS: 235-142-4 UN: 3466 ADR: 6.1,II |