Dinatriumhexachloroplatinat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Natriumhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

288152-1G
SIAL288152-1GEA 157 EUR
SIAL288152-1G
Dinatriumhexachloroplatinat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumhexachloroplatinat Hexahydrat
Formel: Cl₆Na₂Pt·6H₂O
Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149172
CAS-Nummer: 19583-77-8
EINECS: 240-983-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08768

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR