(Triethylphosphin)gold(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chlorotriethylphosphinegold(I)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
288225-1G
288225-250MG
SIAL288225-1GEA
340
EUR
SIAL288225-1G
SIAL288225-250MG
(Triethylphosphin)gold(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
(Triethylphosphine)gold(I) chloride
Formel:
C₆H₁₅AuClP Molecular Weight: 350.577 g/mol |
MDL:
MFCD00013205 CAS-Nummer: 15529-90-5 EINECS: 239-572-3 |